1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6521-100G OR6521-25G OR6521-500G OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA 116 EUR
APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-500G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 232…233 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006896
CAS-Nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0