Thiomorpholin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-25GEA 34.8 EUR
APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Thiomorpholin 98%
Thiomorpholin
Formel: C₄H₉NS
Molecular Weight: 103,19 g/mol
Siedepunkt: 169…177 °C
Dichte: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005974
CAS-Nummer: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR