3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 226 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formel: C₁₂H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016964
CAS-Nummer: 1846-76-0