2-Phthalimidopropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Phthalyl-DL-alanine, N-Phthaloyl-DL-alanine, 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
OR6527-25G
APOSOR6527-25GEA
106
EUR
APOSOR6527-25G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ Molecular Weight: 219,20 g/mol Schmelzpunkt: 159…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023061 CAS-Nummer: 19506-87-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |