9-Fluorencarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 132 EUR
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
9-Fluorencarbonsäure 95%
9-Fluorencarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Schmelzpunkt: 226…232 °C
Flammpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001136
CAS-Nummer: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2