3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propansäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phthalimidopropionic acid, 3-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
OR6529-25G
OR6529-1G
OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA
101
EUR
APOSOR6529-25G
APOSOR6529-1G
APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propansäure 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ Molecular Weight: 219,196 g/mol Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023096 CAS-Nummer: 3339-73-9 EINECS: 222-083-4 |