Cycloheptancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cycloheptane carboxylic acid
OR6532-5G OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA 52.2 EUR
APOSOR6532-5G APOSOR6532-1G
Cycloheptancarbonsäure 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C/19mmHg
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004152
CAS-Nummer: 1460-16-8
EINECS: 215-954-5