3-Cyclopentylpropionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 158 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionsäure
3-Cyclopentylpropionsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C/12mmHg
Dichte: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001392
CAS-Nummer: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3 III