3-Amino-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-3-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-3-amin
OR6543-25G
OR6543-5G
OR6543-1G
OR6543-500G
APOSOR6543-25GEA
21.9
EUR
APOSOR6543-25G
APOSOR6543-5G
APOSOR6543-1G
APOSOR6543-500G
3-Amino-2-chlorpyridin 98%
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol Siedepunkt: 130…134 °C/22mmHg Schmelzpunkt: 76…78 °C Flammpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006238 CAS-Nummer: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...