Benzofuran 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[b]furan, Cumaron
OR6548-100G
OR6548-25G
APOSOR6548-100GEA
74.1
EUR
APOSOR6548-100G
APOSOR6548-25G
Benzofuran 98%
Benzofuran
Formel:
C₈H₆O Molecular Weight: 118,14 g/mol Siedepunkt: 173…175 °C Dichte: 1,072 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005847 CAS-Nummer: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 UN: 1993 ADR: 3,III |