Benzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6549-50G
OR6549-100G
OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA
0
EUR
APOSOR6549-50G
APOSOR6549-100G
APOSOR6549-500G
Benzimidazol 97%
Benzimidazol
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 360 °C Schmelzpunkt: 169…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005585 CAS-Nummer: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 |