Cycloheptanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Suberon
OR6556-100G OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA 116 EUR
APOSOR6556-100G APOSOR6556-25G
Cycloheptanon 98%
Cycloheptanon
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 179…181 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004159
CAS-Nummer: 502-42-1
UN: 1224
ADR: 3,III