Dibenzosuberenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptenon, 5-Dibenzosuberenon

OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 68.6 EUR
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenon 98%
Dibenzosuberenon
Formel: C₁₅H₁₀O
Molecular Weight: 206.24 g/mol
Siedepunkt: 345
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003588
CAS-Nummer: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR