1-Indanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Oxoindan
OR6561-100G
OR6561-10G
OR6561-25G
OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA
45.1
EUR
APOSOR6561-100G
APOSOR6561-10G
APOSOR6561-25G
APOSOR6561-500G
1-Indanon 98%
1-Indanon
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 243…245 °C Schmelzpunkt: 38…42 °C Dichte: 1,103 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003785 CAS-Nummer: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |