2-Bromthiophen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Thienylbromid, α-Thienylbromid

OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 275 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromthiophen 98%
2-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: 149…151 °C
Schmelzpunkt: < –10 °C
Dichte: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR