2-Thiophenethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-2-ethanol
OR6571-100G
OR6571-50G
OR6571-500G
OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA
24.8
EUR
APOSOR6571-100G
APOSOR6571-50G
APOSOR6571-500G
APOSOR6571-25G
2-Thiophenethanol
2-Thiophenethanol
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol Siedepunkt: 107…109 °C/12mmHg Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005462 CAS-Nummer: 5402-55-1 EINECS: 226-452-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...