4-Bromzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Bromphenyl)propensäure, 3-(p-Bromphenyl)propensäure, 4-Bromcinnamsäure
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 132 EUR
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
4-Bromzimtsäure 98%
4-Bromzimtsäure
Formel: C₉H₇BrO₂
Molecular Weight: 227,06 g/mol
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004394
CAS-Nummer: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7