2-Nitrozimtsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 315 EUR
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrozimtsäure 99%
2-Nitrozimtsäure
Formel: C₉H₇NO₄
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 612-41-9