3-Nitrozimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 154 EUR
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrozimtsäure 97%
3-Nitrozimtsäure
Formel: C₉H₇NO₄
Molecular Weight: 193,160 g/mol
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007277
CAS-Nummer: 555-68-0