Methyl-2-naphthoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-naphthoate
OR6584-100G
OR6584-25G
OR6584-5G
APOSOR6584-100GEA
627
EUR
APOSOR6584-100G
APOSOR6584-25G
APOSOR6584-5G
Methyl-2-naphthoat 97%
Methyl-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 141…143 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017345 CAS-Nummer: 2459-25-8 |