1-Brom-3-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G
OR6597-1KG
OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA
36.4
EUR
APOSOR6597-100G
APOSOR6597-1KG
APOSOR6597-250G
1-Brom-3-iodbenzol
1-Brom-3-iodbenzol
Formel:
C₆H₄BrI Molecular Weight: 282,91 g/mol Siedepunkt: 120 °C/18mmHg Schmelzpunkt: –10 to –9 °C Dichte: 2,219 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001043 CAS-Nummer: 591-18-4 EINECS: 209-703-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...