5-Brom-2-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-methoxybenzoesäurenitril
OR6600-1G
OR6600-25G
OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6600-1G
APOSOR6600-25G
APOSOR6600-5G
5-Brom-2-methoxybenzonitril
5-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143429 CAS-Nummer: 144649-99-0 |