4-Amino-m-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 304 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anissäure
4-Amino-m-anissäure
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016539
CAS-Nummer: 2486-69-3