3-Benzoylpropionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Phenyl-4-oxobuttersäure, 4-Phenyl-4-ketobuttersäure
OR6625-100G
APOSOR6625-100GEA
94.4
EUR
APOSOR6625-100G
3-Benzoylpropionsäure
3-Benzoylpropionsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002792 CAS-Nummer: 2051-95-8 |