3-Methoxythiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 109 EUR
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Methoxythiophen
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/65mmHg
Dichte: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043894
CAS-Nummer: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III