2,5-Dibrom-3-thiophencarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
OR6629-25G
APOSOR6629-25GEA 84.1 EUR
APOSOR6629-25G
2,5-Dibrom-3-thiophencarbonsäure 97%
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
Molecular Weight: 285,94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08445656
CAS-Nummer: 7311-70-8