4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 749 EUR
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Molecular Weight: 221,70 g/mol
Schmelzpunkt: 272…274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216491
CAS-Nummer: 98593-51-2