2-Nitro-p-toluidin 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin

OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 71.5 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidin 98+%
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 169 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR