5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 328 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Molecular Weight: 216,58 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041235
CAS-Nummer: 51676-74-5