4-Chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6643-100G
OR6643-25G
OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA
84.1
EUR
APOSOR6643-100G
APOSOR6643-25G
APOSOR6643-500G
4-Chlorphenylboronsäure 98%
4-Chlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₂ Schmelzpunkt: 284…289 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039137 CAS-Nummer: 1679-18-1 EINECS: 216-845-5 |