2-Phenoxyanilin

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1-Amino-2-phenoxybenzol

OR6645-25G
APOSOR6645-25GEA 0 EUR
APOSOR6645-25G
2-Phenoxyanilin
2-Phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035765
CAS-Nummer: 2688-84-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR