N-Phenyl-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6646-100G
OR6646-25G
OR6646-10G
APOSOR6646-100GEA
88.6
EUR
APOSOR6646-100G
APOSOR6646-25G
APOSOR6646-10G
N-Phenyl-o-phenylendiamin 98%
N-Phenyl-o-phenylendiamin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007685 CAS-Nummer: 534-85-0 |