7-Methylindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6655-25G
OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA
56.7
EUR
APOSOR6655-25G
APOSOR6655-100G
7-Methylindol
7-Methylindol
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131.18 g/mol Siedepunkt: 266 °C Schmelzpunkt: 80…84 °C Dichte: 1.0202 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005684 CAS-Nummer: 933-67-5 EINECS: 213-270-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...