2,5-Dimethylthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dimethylbenzolthiol, 2,5-Dimethylbenzol-1-thiol, 2,5-Dimethylphenylmercaptan, 1,4-Dimethyl-2-mercaptobenzol, 2-Mercapto-p-xylol
OR6661-25G OR6661-5G
APOSOR6661-25GEA 0 EUR
APOSOR6661-25G APOSOR6661-5G
2,5-Dimethylthiophenol 98%
2,5-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138,23 g/mol
Siedepunkt: 126,3 °C/50mmHg
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010020
CAS-Nummer: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
UN: 3334
ADR: 9,III