Methyl (2E)-pent-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 314 EUR
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.144 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C
Flammpunkt: 16–26 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00137611
CAS-Nummer: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3 II