4-(Phenylsulphanyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6679-1G
OR6679-5G
OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA
0
EUR
APOSOR6679-1G
APOSOR6679-5G
APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₁NS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00094027 CAS-Nummer: 1135-14-4 |