4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 29 EUR
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molecular Weight: 208.0000 g/mol
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05663860
CAS-Nummer: 39806-90-1