6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]nicotinic acid
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 696 EUR
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 220,27 g/mol
Schmelzpunkt: 198…205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319352
CAS-Nummer: 387350-41-6