(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
OR6692-100G
OR6692-250G
OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA
87
EUR
APOSOR6692-100G
APOSOR6692-250G
APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 286,33 g/mol Schmelzpunkt: 208…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004068 CAS-Nummer: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |