4-Chlorindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1H-indole
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chlorindol
4-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C/4mmHg
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005665
CAS-Nummer: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8