2-Brom-5-chlorbenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Brom-5-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Schmelzpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462870
CAS-Nummer: 174265-12-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR