2,3-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 221 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyd
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C/10mmHg
Dichte: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798004
CAS-Nummer: 5779-93-1