3-Hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Hydroxybenzonitril, 3-Cyanphenol, m-Cyanphenol
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 45.1 EUR
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hydroxybenzonitril
3-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002252
CAS-Nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4