α,3-Dibromtoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene

OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 EUR
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α,3-Dibromtoluol 97%
α,3-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 128…130 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000176
CAS-Nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR