α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6708-100G
OR6708-25G
OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA
600
EUR
APOSOR6708-100G
APOSOR6708-25G
APOSOR6708-5G
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Schmelzpunkt: 43…46 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007165 CAS-Nummer: 60468-54-4 EINECS: 262-249-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...