2,6-Dichlor-p-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichlor-2-hydroxy-5-methylbenzol, 3,5-Dichlor-4-hydroxytoluol, 2,6-Dichlor-4-methylphenol
OR6709-1G
OR6709-25G
OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA
26.1
EUR
APOSOR6709-1G
APOSOR6709-25G
APOSOR6709-5G
2,6-Dichlor-p-kresol
2,6-Dichlor-p-kresol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Molecular Weight: 177,03 g/mol Siedepunkt: 231 °C Schmelzpunkt: 33…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134679 CAS-Nummer: 2432-12-4 EINECS: 219-402-4 |