5,6-Dimethylbenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazol
OR6715-100G OR6715-500G
APOSOR6715-100GEA 56.7 EUR
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G
5,6-Dimethylbenzimidazol
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005603
CAS-Nummer: 582-60-5
EINECS: 209-488-1