1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
OR6723-1G
OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA
81.2
EUR
APOSOR6723-1G
APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClO₄S Molecular Weight: 220.623 g/mol Schmelzpunkt: 48…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974524 CAS-Nummer: 115010-10-1 UN: 3261 ADR: 8 III |