(±)-β-Methylphenethylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylpropylamine
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 77 EUR
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamin 98%
(±)-β-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Siedepunkt: 82…84 °C/10mmHg
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008144
CAS-Nummer: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8,III