2-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Oxazol-5-yl)aniline
OR6735-1G
OR6735-250MG
OR6735-5G
OR6735-100MG
APOSOR6735-1GEA
72.5
EUR
APOSOR6735-1G
APOSOR6735-250MG
APOSOR6735-5G
APOSOR6735-100MG
2-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin 90%
2-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel:
C₉H₈N₂O Schmelzpunkt: 53…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772822 CAS-Nummer: 774238-36-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |